クローン
CL13332, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
精製方法
using Protein A
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG2a
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GSPT1(2935)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
物理的形状
保管および安定性
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AMAB91849-25UL:
AMAB91849-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ