物質
flat bottom
特徴
for use with aerosol-tight lid
holds 9 x 2.6- 7 mL round-bottom tubes
with rubber mat
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637541 (NA)
パラメーター
4,200 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
108 mm
直径
13 mm
適合性
for use with 100 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)