Merck
ADAPA43825-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 25 mL round-bottom tube, for use with 100 mL round bucket, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
round bottom
特徴
for use with cap
holds 1 x 25 mL round-bottom tube
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639145 (NA)
パラメーター
2,900 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
100 mm
直径
25 mm
適合性
for use with 100 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapter for use with 100 mL round bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 1 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)