Merck
A9801
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-アミノフェノキシ)エタン-N,N,N′,N′-四酢酸 四カリウム塩
別名:
BAPTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H20N2O10K4
CAS番号:
分子量:
628.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
溶解性
~50 mg/mL (pH >6)
SMILES記法
[K].OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
選択性の高いカルシウムキレ-ト剤です。