Merck
A9420
Supelco
6-Acetyl-7-deacetylforskolin
from Coleus forskohlii, ≥98%
別名:
6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O7
CAS番号:
分子量:
410.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
由来生物
Coleus forskohlii
アッセイ
≥98%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Antihypertensive with positive inotropic and adenyl cyclase activating properties
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9420-BULK:
A9420-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bhat, S.V., et al.
Tetrahedron Letters, 1669-1669 (1977)
S V Bhat et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(4), 486-492 (1983-04-01)
Four naturally occurring analogues of forskolin were isolated. Forty-nine semisynthetic derivatives were prepared, incorporating structural alterations at the 1-, 6-, 7-, 9-, 11-, and 14/15-positions. Blood pressure lowering properties of 53 compounds were assessed in anesthetized normotensive cats and of