Merck
A9401
Sigma-Aldrich
Aflatoxin M2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O7
CAS番号:
分子量:
330.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2OC3OCCC3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
生物化学的/生理学的作用
肝癌誘発物質です。
警告
Possibly carcinogenic.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)