蒸気密度
3.63 (vs air)
蒸気圧
~10 mmHg ( 152 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
不純物
<0.005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
強熱残分
<0.1%
pH
10.0-12.0 (20 °C, 0.5 M in H2O)
有効pH範囲
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
bp
151 °C/10 mmHg (lit.)
mp
100-110 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: <0.001%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9074-25G:
A9074-BULK:
A9074-100G:
A9074-500G:
A9074-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)