表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
16,951 Da by calculation
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
16,951 Da by calculation
packaging
vial of ~60 nmol
storage temp.
−20°C
Application
- 固相濃縮・液体クロマトグラフィー/エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析法による 4-ヒドロキシ-2-ノネナールへの曝露後のアポミオグロビンにおけるカルボニル化部位の特定:この研究では、高度な質量分析技術を用いて酸化修飾の正確な局在を特定し、4-ヒドロキシ-2-ノネナールへの曝露後のアポミオグロビンにおける特定のカルボニル化部位を特定しています(Rauniyar et al., 2010)。
- タンパク質における異種蛍光減衰の分析。平衡状態のアポミオグロビンの構造変化を調べるための 8-アニリノ-1-ナフタレンスルホン酸の蛍光寿命の使用:この研究では、蛍光寿命測定法を用いてアポミオグロビンのアンフォールディング過程を分析し、タンパク質の安定性とフォールディングの動力学に関する洞察を得ました。(Wang et al., 2006)。
Preparation Note
Rothgeb and Gurd法により調製。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form powder | form solid | form powder |
| mol wt 16,951 Da by calculation | mol wt 44287 Da by calculation, ~45 kDa | mol wt - | mol wt 1296 Da by calculation (Average Mass) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| packaging vial of ~60 nmol | packaging vial of 25 mg | packaging - | packaging - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A8673-5X1VL: + A8673-PH: + A8673PROC: + A8673-1VL: + A8673-1VL-PW: + A8673-BULK: + A8673-VAR:
jan