安全性情報
A8521
Sigma-Aldrich
アトラクチロシド ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C30H44O16S2Na2
CAS番号:
分子量:
770.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
InChI
1S/C30H46O16S2.Na.H/c1-14(2)9-22(32)44-25-24(46-48(39,40)41)23(45-47(36,37)38)20(13-31)43-28(25)42-17-10-18(27(34)35)19-7-8-30-11-16(15(3)26(30)33)5-6-21(30)29(19,4)12-17;;/h14,16-21,23-26,28,31,33H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;
InChI Key
HTBPGYOSNAFETO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
アザミから単離された極めて毒性の高い配糖体です。ミトコンドリア膜を介したアデノシンヌクレオチド類の移動をブロックすることにより、酸化的リン酸化を阻害します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A8521-100MG:
A8521-250MG:
A8521-VAR:
A8521-25MG:
A8521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)