表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
0.5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥83,600 |
この商品について
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥80% (HPLC)
Mol wt:
4350
¥83,600
カートの在庫状況を確認する
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥80% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| mol wt 4350 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility 1% acetic acid: 1 mg/mL, saline: insoluble | solubility - |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A7973-1MG: + A7973-BULK: + A7973-VAR: + A7973-.5MG: + A7973-.5MG-PW:
jan
![[Arg13] Amyloid-β-Protein Fragment 1-40 ≥80% (HPLC), lyophilized powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/132/249/f6ab5ff8-bec9-4c18-b8b8-7b6bc8f9d58e/640/f6ab5ff8-bec9-4c18-b8b8-7b6bc8f9d58e.jpg)