スキップする
A6933
アセチル-アミロイドβ-タンパク質フラグメント 15-20 アミド
≥97% (HPLC), powder
別名:
Ac-QKLVFF-NH2, アミロイド遮断薬
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥8,920
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C42H63N9O8
CAS番号:
分子量:
822.01
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
¥8,920
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(N)=O
InChI
1S/C42H63N9O8/c1-25(2)22-33(49-38(55)30(18-12-13-21-43)47-39(56)31(46-27(5)52)19-20-35(44)53)41(58)51-36(26(3)4)42(59)50-34(24-29-16-10-7-11-17-29)40(57)48-32(37(45)54)23-28-14-8-6-9-15-28/h6-11,14-17,25-26,30-34,36H,12-13,18-24,43H2,1-5H3,(H2,44,53)(H2,45,54)(H,46,52)(H,47,56)(H,48,57)(H,49,55)(H,50,59)(H,51,58)/t30-,31-,32-,33-,34-,36-/m0/s1
InChI key
DDXTVYDSGCHGAN-PITCCTKHSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
アルツハイマー病脳に特有のアミロイド斑には、アミロイドβ凝集体からなる原線維が含まれます。KLVFF配列を含む短いペプチドは、Aβの相同領域に特異的に結合することが示されており、完全長のアミロイド線維の形成を防ぐために用いられます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A4559S4316ABN240
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
solution
form
-
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)