Merck
A7637
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-allylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO3
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NC(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-3-4-6(7(10)11)8-5(2)9/h3,6H,1,4H2,2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
QTNLDKHXFVSKCF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7637-250MG:
A7637-5G:
A7637-1G:
A7637-BULK:
A7637-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)