スキップする
A7550
アクロモペプチダーゼ from Achromobacter lyticus
lyophilized powder, Protein ~5 % by biuret, 300-600 units/mg solid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
EC Number:
form
lyophilized powder
specific activity
300-600 units/mg solid
composition
Protein, ~5% biuret
foreign activity
Collagenase, present
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Achromopeptidaseは分子量約27 kDaのリジルエンドペプチダーゼです。リゾチームに対して耐性を示すグラム陽性菌の溶菌に適しています。
至適活性pH:8.5~9
約500~1,500ユニット/mLのachromopetidaseが、OD600 = 0.6の細胞を37°C2時間以上における溶解に用いられます。
Physical form
塩と培地成分を含む粗製粉末
Other Notes
1ユニットは、Micrococcus lysodeikticusの懸濁液を基質として、pH 8.0、37°C、1分間で、0.001のA600変化を生じる量です(光路長1 cm)。
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)