Merck
A7252
Supelco
アジマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26N2O2
CAS番号:
分子量:
326.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC1C(O)N2C3CC1C4C(O)C5(CC24)[C@H]3N(C)c6ccccc56
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Indole alkaloid from Rauwolfia serpentina that is a Class Ia antiarrhythmia compound. It blocks sodium channels in skeletal and cardiac muscle and cardiac HERG potassium channels in the open state but not in the closed state. Ajmaline administered intravenously prolongs the atrioventricular (AV) conduction times in the heart and has been used diagnostically to detect AV block and other cardiac abnormalities.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7252-BULK:
A7252-100MG:
A7252-1G:
A7252-5G:
試験成績書(COA)