Merck
A6331
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-S-geranylgeranyl-L-cysteine
≥95%, ethanol solution
別名:
AGGC, N-Acetyl-S-(3,7,11,15-tetramethyl-2E,6E,10E,14-hexadecatetraenyl)-L-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H41NO3S
CAS番号:
分子量:
435.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
形状
ethanol solution
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CSC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
生物化学的/生理学的作用
Synthetic substrate for the isoprenylated protein methyltransferase (S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase). Functions as an inhibitor of methylation of endogenous isoprenylated proteins.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges