スキップする
A5852
アルカリホスファターゼ反応停止液
powder, for ELISA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mL
カートの在庫状況を確認する
¥11,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
¥11,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アルカリホスファターゼ反応停止液, for ELISA
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 100 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Application
Stop solution for Alkaline Phosphatase Red and Blue microwell substrate solutions. Use 50 μl of stop solution per 200 μl of reaction mix. Alkaline Phosphatase Stop Solution has been used in terminating the alkaline phosphatase and nitrotetrazolium blue chloride (NBT)/5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) reaction on nitrocellulose membrane.
Preparation Note
100 mLの水で30~60分間混合して再構成してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P5629P5655RDD022
solubility
water: 100 mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)