スキップする
A5472
ホルマリンフリー固定剤、Accustain
greener alternative
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
form
solution
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
colorless
density
1.044 g/cm3
application(s)
hematology
histology
greener alternative category
storage temp.
room temp
Application
ホルマリンを含まない組織固定剤で、毒性の低いホルマリン代替品です。 PCR、in-situハイブリダイゼーション、免疫組織染色において優れた機能を発揮します。
Other Notes
水酸化化合物のアルコール溶液。本製品はすぐにご使用でき、希釈や調製は不要です。
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.0 °F
flash_point_c
47.8 °C
適用法令
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A5472-5GAL-H: + A5472-VAR: + A5472-1GAL: + A5472-5GAL-CH: + A5472-1GAL-H: + A5472-5GAL: + A5472-1GAL-PW: + A5472-1GAL-CH: + A5472-H:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)