Merck
A5414
Sigma-Aldrich
L-Alanine 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
280.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)N)cc2ccccc12
InChI
1S/C14H16N2O2.ClH/c1-9(15)14(17)16-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13(8-11)18-2;/h3-9H,15H2,1-2H3,(H,16,17);1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
ZEKFPQBOUDNNNH-FVGYRXGTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
基質
Fluorogenic substrate for aminopeptidase M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5414-VAR:
A5414-250MG:
A5414-25MG:
A5414-BULK:
試験成績書(COA)