スキップする
A4881
DL-Arginine hydrochloride
≥98% (TLC)
別名:
Arginine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
250-903-0
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
DL-Arginine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
128-130 °C
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for nitric oxide synthetase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Application
DL-Arginine hydrochloride (DL-Arg) is a racemic mixture of the natural proteinogenic amino acid L-arginine and the non-proteinogenic D-arginine. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A5131A2883A2027
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
mp
128-130 °C
mp
>235 °C
mp
-
mp
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A4881-100G: + A4881-5G: + A4881-VAR: + A4881-1G: + A4881-25G: + A4881-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)