抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 130 kDa (doublet band)
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunofluorescence: 1:1,000 using mouse NIH3T3 fibroblast cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using rat brain and mouse brain extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ASAP1(50807)
mouse ... Asap1(13196)
rat ... Asap1(314961)
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
A4227-BULK:
A4227-VAR:
A4227-200UL:
試験成績書(COA)