アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
溶解性
1 M NaOH: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
InChI Key
RNLQIBCLLYYYFJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE3A(5139)
rat ... Pde3a(50678)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A4056-250MG:
A4056-5G:
A4056-1G:
A4056-BULK:
A4056-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)