分子量
antigen ~105 kDa
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells expressing human ApoER2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LRP8(7804)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A3481-200UL:
A3481-25UL:
A3481-BULK:
A3481-VAR:
試験成績書(COA)