Merck
A2980
Sigma-Aldrich
抗AcV5抗体, マウスモノクローナル
clone ACV5, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗バキュロウイルスエンベロープgp64タンパク質抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ACV5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~58 kDa
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of Sf9 cells infected with baculovirus
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
gp64(AcV5)は、バキュロウイルスであるAutographa californica multiple nucleopolyhedrovirusにみられる外被糖タンパク質です。受容体介在型エンドサイトーシスによる細胞へのウイルス侵入に関与しています。gp64の発現の増加は、様々な細胞種での遺伝子導入を増強させることが示されています。
抗AcV5抗体、マウスモノクローナル(マウスIgG2bアイソタイプ)は、AcNPV細胞外非閉塞ウイルス(NOV)で免疫したC57Bl/6 X Balb/cマウスのマウス骨髄腫細胞と脾細胞の融合により生じたハイブリドーマACV5に由来します。GP64 (AcV5)は、バキュロウイルスであるAutographa californicaマルチヌクレオポリヘドロウイルスにみられるエンベロープ糖タンパク質です。GP64遺伝子のオープンリーディングフレーム(転写解読枠)は、分子量58 kDaの509アミノ酸のタンパク質をコードしています。このタンパク質には、N-結合型グリコシル化部位と、エンベロープ糖タンパク質にみられるシグナルおよび膜アンカーモチーフの特徴である疎水性N-およびC-末端があります。GP64タンパク質は、感染後初期(6時間)に存在し、感染細胞内に蓄積し、後に末梢へ移動します。
免疫原
AcNPV非閉塞ウイルス(NOV)。
アプリケーション
AcV5ペプチドでタグ付けされたタンパク質は、双子葉植物と単子葉植物の両方で機能し、多くの植物種にわたって交差反応性を示しません。エピトープタグ付き融合タンパク質は、生体サンプル(例:植物細胞抽出物)のタンパク質分析に広く使用されています。タグに対して特異的な抗体は、タンパク質を検出するための有益な手段です。抗AcV5抗体、マウスモノクローナル、クローンACV5は、免疫ブロット法、免疫沈降、ドットブロットおよび免疫細胞化学検査に使用される場合があります。
抗AcV5抗体、マウスモノクローナルは以下の用途に使用されています。
  • イムノブロッティング
  • 免疫沈降法
  • ドットブロッティング
  • 免疫細胞染色検査
生物化学的/生理学的作用
GP64 (AcV5)は、受容体介在型エンドサイトーシスによる細胞へのウイルス侵入に関与しています。gp64の発現が増加すると、さまざまな細胞タイプで遺伝子導入が促進されることが示されています。AcV5は、バキュロウイルスAutographa californica GP64エンベロープ融合タンパク質(efp)の9アミノ酸残基タグ(SWKDASGWS)を認識するモノクローナル抗体です。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2980-VAR:
A2980-25UL:
A2980-200UL:
A2980-BULK:
A2980-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Location, sequence, transcriptional mapping, and temporal expression of the gp64 envelope glycoprotein gene of the Orgyia pseudotsugata multicapsid nuclear polyhedrosis virus
Blissard GW and Rohrmann GF
Virology, 170(2), 537-555 (1989)
Shudi Zhao et al.
Frontiers in immunology, 13, 845268-845268 (2022-03-08)
Antiviral immunity involves various mechanisms and responses, including the RNA interference (RNAi) pathway. During long-term coevolution, viruses have gained the ability to evade this defense by encoding viral suppressors of RNAi (VSRs). It was reported that p35 of baculovirus can
Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus GP64 protein: roles of histidine residues in triggering membrane fusion and fusion pore expansion
Li Z and Blissard GW
Journal of virology, 85(23), 12492-12504 (2011)
Boris F Mayer et al.
Plant physiology, 182(2), 1022-1038 (2019-12-18)
Anthropogenic climate change precipitates the need to understand plant adaptation. Crucial in temperate climates, adaptation to winter is characterized by cold acclimation and vernalization, which respectively lead to freezing tolerance and flowering competence. However, the progression of these responses during
Baculovirus GP64-mediated entry into mammalian cells
Kataoka C, et al.
Journal of virology, 86(5), 2610-2620 (2012)