分子量
antigen ~60 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using mouse kidney distal tubule cells
western blot: 1:400
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
mouse ... Adra1d(11550)
rat ... Adra1d(29413)
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A270-BULK:
A270-VAR:
A270-100UL:
A270-100UL-PW:
試験成績書(COA)