スキップする
A2145
アクリジン 塩酸塩
別名:
Acridine 一塩酸塩, アクリジン-10-イウム 塩化物, 塩化アクリジニウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H9N · HCl
CAS番号:
分子量:
215.68
EC Number:
241-762-6
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3697519
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
mp
250-255 °C (dec.)
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
SMILES string
Cl[H].c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N.ClH/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12;/h1-9H;1H
InChI key
XUESTGHCVFYOLL-UHFFFAOYSA-N
Application
アクリジン塩酸塩は、λ励起355 nm、λ発光440 nmの蛍光化合物です。多層ナノカプセルの放出特性を調査するため、アクリジン塩酸塩は親水性の薬剤モデルとして活用されており、このナノ構造体中に取り込まれました。
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory system
適用法令
A2145-BULK: + A2145-1G: + A2145-VAR: + A2145-5G: + A2145-25G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)