Merck
A182
trans-(1S,3R)-ACPD
>97%, solid
別名:
trans-(1S,3R)-1-Amino-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO4
CAS番号:
分子量:
173.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 0.24 mg/mL, H2O: 20 mg/mL
SMILES string
N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Selective metabotropic glutamate receptor agonist; active enantiomer of trans-(±)-ACPD.
Other Notes
Note: under IUPAC nomenclature, this compound is designated cis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)