溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
N[C@H](CCCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409) , Grin2b(24410) , Grin2c(24411) , Grin2d(24412)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A167-25MG:
A167-VAR:
A167-5MG:
A167-BULK:
試験成績書(COA)