Merck
A158
Supelco
Arcaine sulfate salt
別名:
1,4-Diguanidinobutane sulfate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H16N6 · H2O4S
CAS番号:
分子量:
270.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
RWTGFMPOODRXIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the