アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
off-white to brown
溶解性
DMSO: >9 mg/mL (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC[C@@H]2[C@H](C1)c3cc(C)ccc3N2C(=O)CSc4nnnn4-c5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C22H23ClN6OS/c1-14-3-8-19-17(11-14)18-12-27(2)10-9-20(18)28(19)21(30)13-31-22-24-25-26-29(22)16-6-4-15(23)5-7-16/h3-8,11,18,20H,9-10,12-13H2,1-2H3/t18-,20-/m1/s1
InChI Key
GJNBAISSZRNGTM-UYAOXDASSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A1487-VAR:
A1487-IP:
A1487-BULK:
A1487-5MG:
A1487-25MG:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.