スキップする
A126
(±)-HA-966
別名:
(±)-3-Amino-1-hydroxy-2-pyrrolidone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C4H8N2O2
CAS番号:
分子量:
116.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
SMILES string
NC1CCN(O)C1=O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
A126-VAR: + A126-BULK: + A126-25MG: + A126-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)