スキップする
A0480
抗アクチン(植物)抗体、マウスモノクローナル
clone 10-B3 (MAbGPa), purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗アクチン (植物) マウス宿主抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 μL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥38,300
200 μL
カートの在庫状況を確認する
¥91,900
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10-B3 (MAbGPa), monoclonal
Application:
ELISA (i), IHC, WB
Citations:
145
¥38,300
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
10-B3 (MAbGPa), monoclonal
mol wt
antigen ~45 kDa
species reactivity
plant
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using corn leaves extracts
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Arabidopsis thaliana ... ACT8(841347)
General description
シロイヌナズナには、6つのタンパク質サブクラスをコードする複雑なアクチン遺伝子ファミリーがあります。クラスの1つは、タンパク質ACT2およびACT8と表されます。これらは類似したタンパク質ですが、異なるフランキング配列、イントロン、およびコドンのサイレントヌクレオチドポジションを持っています。ACT8は、根、茎、葉、花、花粉、長角果で発現します。
モノクローナル抗アクチン(植物)抗体は、タマホコリカビ(Dictyostelium)など数種の植物のアクチンを認識します。シロイヌナズナでは、抗体は8つのアクチンアイソフォーム(ACT1、2、3、4、7、8、11、12)をすべて認識します。
モノクローナル抗アクチン(植物)(マウスIgG2bアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞(SP2/0細胞)とACT8タンパク質で免疫化したBALB/cマウスの脾細胞を融合させて作製したハイブリドーマ10-B3(MabGPa)に由来します。Arabidopsisのアクチンは、生殖的アクチンと栄養的アクチンの2つの統計発生的クラスに大別されます。
Immunogen
ACT8タンパク質。
Application
マウスで産生されたモノクローナル抗アクチン(植物)抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 2層フォスタグポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)
  • 免疫組織染色および酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)。
  • イムノブロッティング。
Biochem/physiol Actions
シロイヌナズナでは、さまざまな器官のホルモンに対する正常な植物ホルモン反応のためにACT7アイソバリアントが必要です。アクチン(ACT)1遺伝子の変異は、植物の開花遅延、器官サイズの顕著な減少および葉毛状突起および花序茎の分枝パターン変化に加えて、矮小体の発生と関係しています。植物では、細胞分化および成熟期を通してアクチンアイソバリアント調節に対する発達スイッチがあります。
Physical form
15 mMのアジ化ナトリウムを含む、0.01 Mリン酸緩衝食塩水、pH 7.4溶液です。
Disclaimer
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2228A5316A5691
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
clone
10-B3 (MAbGPa), monoclonal
clone
AC-74, monoclonal
clone
AC-74, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
plant
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
Gene Information
Arabidopsis thaliana ... ACT8(841347)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)