Merck
A0256
6-Anilinopurine
別名:
N6-Phenyladenine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H9N5
CAS番号:
分子量:
211.22
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
214-914-4
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ncnc3[nH]cnc23
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
A0256-250MG: + A0256-500MG: + A0256-100MG: + A0256-1G: + A0256-BULK: + A0256-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)