Merck
95172
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, 20,000
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioUltra
形状
flakes
分子量
Mr ~16000-24000
不純物
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
63-66 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.20
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は、化粧品、医薬品、食品の添加物として使用されるポリエーテル化合物です。エチレン・グリコール[-(CH2CH2O)n]の反復単位で構成されています。
アプリケーション
ポリエチレングリコールは、水分散液中の非吸収性ポリマーとして、また枯渇相互作用によってフィラメント束の形成を刺激する活性ゲル集合体として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポリエチレングリコール(PEG)は、生体共役反応とナノ医療のゴールドスタンダードとして使用される合成ポリマーで、血液循環時間を延長し、薬効を高めます。PEG結合薬はヒトでの使用が安全と考えられており、米国食品医薬品局(FDA)による承認を受けています。PEGには、バイオセンシング、イメージング、組織工学などいくつかの生物医学アプリケーションがあります。また、タンパク質を吸着させず肝臓への取り込みを減少させるため、ナノ粒子のコーティングに役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95172-BULK-F:
95172-250G-F:
95172-VAR-F:
95172-1KG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pau Guillamat et al.
Science advances, 4(4), eaao1470-eaao1470 (2018-05-10)
The formation of emulsions from multiple immiscible fluids is governed by classical concepts such as surface tension, differential chemical affinity and viscosity, and the action of surface-active agents. Much less is known about emulsification when one of the components is
Pau Guillamat et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(20), 5498-5502 (2016-05-04)
Living cells sense the mechanical features of their environment and adapt to it by actively remodeling their peripheral network of filamentary proteins, known as cortical cytoskeleton. By mimicking this principle, we demonstrate an effective control strategy for a microtubule-based active
Janina-Miriam Noy et al.
Biomacromolecules, 21(6), 2320-2333 (2020-04-29)
Phosphorylcholine is known to repel the absorption of proteins onto surfaces, which can prevent the formation of a protein corona on the surface of nanoparticles. This can influence the fate of nanoparticles used for drug delivery. This material could therefore
Anisha A D'souza et al.
Expert opinion on drug delivery, 13(9), 1257-1275 (2016-04-28)
Polyethylene glycol (PEG) is a polymer of choice in drug delivery systems. This USFDA-approved polymer is popular due to its tunable properties and well-established safety profile: prime requisites considered during the selection of any excipient in formulation development. The unique
Thai Thanh Hoang Thi et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-07)
Poly(ethylene glycol) (PEG) is widely used as a gold standard in bioconjugation and nanomedicine to prolong blood circulation time and improve drug efficacy. The conjugation of PEG to proteins, peptides, oligonucleotides (DNA, small interfering RNA (siRNA), microRNA (miRNA)) and nanoparticles