スキップする
93802
Tylose®MH 1000
viscosity 600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
別名:
メチル2-ヒドロキシエチルセルロース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 g
カートの在庫状況を確認する
¥20,100
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
¥20,100
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
color
beige
viscosity
600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
InChI
1S/C20H38O11.C12H22O11.C2H6O2/c1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-8)17(26-6)16(14)25-5;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;3-1-2-4/h11-20H,9-10H2,1-8H3;3-20H,1-2H2;3-4H,1-2H2/t11-,12-,13-,14-,
InChI key
JTWZVKMWOCBJEV-RXUSYSPUSA-N
Application
Tylose®′ MH 300 and Tylose® MH 1000, methyl-hydroxyethyl cellose ethers (MHEC), are water-soluble non-ionic polymers used in materials to provide water retention, binding, thickening, film forming and colloid properties.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Tylose is a registered trademark of SE Tylose GmbH & Co. KG
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
938006462564605
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
beige
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
white to off-white
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
transition temp
-
transition temp
-
viscosity
600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
93802-BULK: + 93802-VAR: + 93802-1KG: + 93802-250G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)