Merck
89858
Sigma-Aldrich
1-Pyrenylmethyl methanethiosulfonate
for fluorescence
別名:
Methanesulfonothioic acid S-(1-pyrenylmethyl) ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14O2S2
CAS番号:
分子量:
326.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for fluorescence
蛍光検出
λex 374 nm; λem 398 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
corresponds for coupling to thiols
保管温度
−20°C
SMILES記法
CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
InChI Key
OXKQGBUJTFUGBB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89858-1MG:
89858-BULK:
89858-VAR:
試験成績書(COA)