Merck
89263
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.0; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Spermine 2.5 mM − Calcium chloride 5 mM − Isopropanol 10% solution
別名:
Crystallization solution 16/Kit-No 80701
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
liquid
pH
6.0±0.2 ( in neat)
密度
0.99 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89263-VAR-F:
89263-100ML-F:
89263-BULK-F:
89263-10ML-F:
試験成績書(COA)