蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 167.7 °C)
グレード
purum
品質
meets analytical specification of Ph. Helv. 7
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI Key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83132-BULK:
83132-100G:
試験成績書(COA)