Merck
80849
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromoacetamidobenzyl)ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥80% (HPLC)
別名:
1-(p-Bromoacetamidobenzyl)-EDTA, N,N′-{1-{{4-[(Bromoacetyl)amino]phenyl}methyl}-1,2-ethanediyl}bis[N-(carboxymethyl)glycine]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24BrN3O9
CAS番号:
分子量:
518.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CN(CC(O)=O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC1=CC=C(NC(CBr)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C19H24BrN3O9/c20-6-15(24)21-13-3-1-12(2-4-13)5-14(23(10-18(29)30)11-19(31)32)7-22(8-16(25)26)9-17(27)28/h1-4,14H,5-11H2,(H,21,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI Key
VOQPQBGCWBEYEV-UHFFFAOYSA-N
詳細
a chelate labeling reagent that conjugates with sulfhydryl groups
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
80849-10MG-BULK:
80849-10MG:
80849:
80849-BULK:
試験成績書(COA)