安全性情報
77398
Sigma-Aldrich
(R)-Oxynitrilase, Linum usitatissimum, recombinant from Pichia pastoris
solution (clear), slightly yellow, ≥50 U/mL
別名:
(R)-Acetone cyanohydrin Lyase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
リコンビナント
expressed in Pichia pastoris
フォーム
solution (clear)
濃度
≥50 U/mL
slightly yellow
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
R-オキシニトリラーゼは、 アルデヒドまたはケトンへのHCNのエナンチオ選択的付加を触媒します。
構成
contains ~20 mM sodium acetate, ~20 mM ZnCl2, ~1 M NaCl, pH ~5.7
単位の定義
1 unitは、pH 4.2、30°C、1分間で、1 μmolのアセトンシアノヒドリンをシアン化物に開裂する酵素量に相当します。
その他情報
Investigation of the substrate range
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
77398-5ML-F:
77398-BULK-F:
77398-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Albrecht et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 17 ( Pt 2), 191-203 (1993-04-01)
The purification of (R)-oxynitrilase (EC 4.1.2.10) from Linum usitatissimum (flax) has been improved considerably. The enzyme is obtained from seedlings in 60% yield by fractional salt precipitation followed by ion-exchange and hydrophobic-interaction chromatography. Final gel-permeation chromatography yields a protein with