安全性情報
77103
Sigma-Aldrich
Sodium citrate tribasic 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – 2-methyl-2,4-pentanediol 30% solution
別名:
Crystallization solution 05/Kit-No 82009
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.04 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77103-10ML-F:
77103-BULK-F:
77103-VAR-F:
77103-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)