Merck
72874
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 1.8M – MES pH 6.5; 0.1M – Cobalt chloride 0.01M solution
別名:
Crystallization solution 25/Kit-No 70437
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
solution
pH
6.5±0.2 ( in neat)
密度
1.13 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72874-10ML-F:
72874-BULK-F:
72874-VAR-F:
72874-100ML-F:
試験成績書(COA)