Merck
72559
Sigma-Aldrich
ニトリロ三酢酸
BioUltra, ≥99.0% (T)
別名:
N,N-ビス(カルボキシメチル)グリシン, NTA, トリス(カルボキシメチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N(CH2COOH)3
CAS番号:
分子量:
191.14
Beilstein:
1710776
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.05%
損失
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
溶解性
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M NaOH
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nitrilotriacetic has been used in the preparation of nitrilotriacetic (NTA) solution for Ni-NTA slide generation.
優れたキレート剤。
生物化学的/生理学的作用
Nitrilotriacetic (NTA) has the ability to link with histidine side chain of proteins. It can be used in fluorescent labelling, hexahistidine (His6)-tagged proteins for purification and surface immobilization.
その他情報
Chelating agent; As Pb2+ buffer, preparation and properties; In a mixture of Ca2+-buffering ligands; Encapsulation of radioactive metal ions in liposomes; Compilation and critical evaluation by IUPAC of published data on stability constants of NTA complexes in solution.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72559-100G:4548173965512
72559-500G:
72559-BULK:
72559-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H.A. Mottola
Toxicol. Environm. Chem. Rev., 2, 99-99 (1974)
K J Hwang et al.
Biochimica et biophysica acta, 716(1), 101-109 (1982-05-05)
The encapsulation of radioactive metalic cations, such as 111In3+ or 67Ga3+, in the internal aqueous compartment of liposomes can be achieved with an efficiency of about 90%. The efficient loading of a high specific activity of cations into liposomes involves
F.A. Simon et al.
Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 16, 506-506 (1984)
G. Anderegg
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 54, 2693-2693 (1982)
Multivalent and flexible PEG-nitrilotriacetic acid derivatives for non-covalent protein pegylation
Mero AI, et al.
Pharmaceutical Research, 28(10), 2412-2412 (2011)