スキップする
69042
塩化ストロンチウム 溶液
0.1 M
別名:
Additive Screening Solution 27/Kit-No 78374
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥13,200
この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
liquid
¥13,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.1 M
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChI key
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Strontium chloride solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1586243966539059
form
liquid
form
-
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 20 °C
concentration
0.1 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
69042-BULK-F: + 69042-1ML-F: + 69042-VAR-F: + 69042-100ML-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)