Merck
56561
SAFC
1-[2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl]-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium tosylate
≥95.0% (HPCE), BioReagent, suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H27N3O6S2
CAS番号:
分子量:
601.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPCE)
蛍光検出
λex 407 nm; λem 563 nm in DMF
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.COc2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4cc[n+](CCOc5ccc(cc5)N=C=S)cc4
InChI
1S/C24H20N3O3S.C7H8O3S/c1-28-21-6-2-18(3-7-21)23-16-25-24(30-23)19-10-12-27(13-11-19)14-15-29-22-8-4-20(5-9-22)26-17-31;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-13,16H,14-15H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
AVQZDVMXRPILBE-UHFFFAOYSA-M
詳細
光安定性が高く、水溶性の蛍光標識であり、ストークシフトが大きく、水性媒質におけるQYが高く、高いpH耐性を示します。消衰係数は比較的低くなっています(EtOH中でΕ- >20,000)
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
56561-5MG-F:
56561-VAR-F:
56561-15MG-F:
56561-BULK-F:
56561-BULK:
56561-VAR:
56561-25MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)