スキップする
54880
3-ヒドロキシベンジルヒドラジン 二塩酸塩
≥98.0% (HPLC)
別名:
α-ヒドラジノ-m-クレゾール 二塩酸塩, 3-(ヒドラジノメチル)フェノール 二塩酸塩, NSD-1015
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥54,700
この商品について
化学式:
HOC6H4CH2NHNH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
211.09
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
279-659-3
Beilstein/REAXYS Number:
9282965
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
¥54,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
137-140 °C, 138-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NNCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-9-5-6-2-1-3-7(10)4-6;;/h1-4,9-10H,5,8H2;2*1H
InChI key
ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-芳香族アミノ酸デカルボキシラ-ゼのインヒビタ-、血液脳関門を通過。
L-芳香族アミノ酸デカルボキシラーゼのインヒビター、血液脳関門を通過。他のピリドキサールリン酸要求性酵素と同様、GABAアミノトランスフェラーゼも、そのコファクターの 3-ヒドロキシベンジルヒドラゾンを形成することによって、阻害します。
L-芳香族アミノ酸デカルボキシラーゼのインヒビター、血液脳関門を通過。他のピリドキサールリン酸要求性酵素と同様、GABAアミノトランスフェラーゼも、そのコファクターの3-ヒドロキシベンジルヒドラゾンを形成することによって、阻害します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H139B4563SML0635
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
mp
137-140 °C, 138-140 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)