Merck
51963
エステラーゼ Bacillus subtilis(枯草菌)由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.8 U/mg
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-773-7
NACRES:
NA.54
EC Number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
form
crystalline, crystals, powder or flakes
specific activity
≥0.8 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
Esterase from Bacillus subtilis is used in protein engineering research and is utilized to study the kinetic resolution of acetates of arylaliphatic tertiary alcohols.
Biochem/physiol Actions
An esterase is a hydrolase that splits esters into acids and alcohols.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Other Notes
1 unitは、pH 7.5、30°C、1分間で、1 μmolの4-ニトロフェニル-L-酢酸を変換する酵素量に相当します。
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)