Merck
45124
エラスターゼ ブタ膵臓由来
powder, white, ≥10 U/mg
別名:
エラスターゼ ブタ膵臓由来, 膵臓ペプチダーゼ E
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
254-453-6
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥10 U/mg
Biological source:
Porcine pancreas
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Porcine pancreas
form
powder
specific activity
≥10 U/mg
mol wt
Mr ~25000
color
white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
エラスターゼはエラスチン(特異的な弾性線維タンパク質)を加水分解し、ヘモグロビン、カゼイン、フィブリンを消化します。
Other Notes
1 Uは、pH 7.8、25°C、1分間で、1 μmolの4-ニトロアニリンを遊離させる酵素量に相当します(サクシニル-(L-Ala)3-4-ニトロアニリドを基質として)。
1unitは、pH 8.0、25°Cで1分間に1.0 μmolのN-サクシニル-L-Ala-Ala-Ala-p-ニトロアニリドを加水分解する酵素量です。
販売に制約がある場合があります。
ポリアラニルリジンペプチドのアラニン-リジン結合における切断, レビュ-, レビュ-, エラスタ-ゼ型プロテア-ゼ
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)