Merck
44629
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl suberate
≥97.0% (HPLC)
別名:
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl octanedioate, Octanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 8-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15F7O4
CAS番号:
分子量:
452.32
Beilstein:
22620423
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
SMILES記法
O=C(CCCCCCC(OC1=C(F)C=CC=C1F)=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F
InChI
1S/C20H15F7O4/c21-10-6-5-7-11(22)19(10)30-12(28)8-3-1-2-4-9-13(29)31-20-17(26)15(24)14(23)16(25)18(20)27/h5-7H,1-4,8-9H2
InChI Key
QCEAIUJTXLLHIX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adam T Slósarczyk et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 18(4), 261-269 (2012-03-07)
An efficient method for the heteroconjugation of biomolecules carrying free amino groups was reported previously, where mixed polyfluorophenyl diesters of dicarboxylic acids with varied aliphatic chain length were shown to be efficient reagents for the conjugation of a variety of