Merck
44023
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone
別名:
2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-gluconic acid δ-lactone, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-δ-lactone, N-Acetylglucosamino-1,5-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO6
CAS番号:
分子量:
219.19
Beilstein:
1685090
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-7,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5-,6+,7?/m0/s1
InChI Key
NELQYZRSPDCGRQ-BJBIKLFWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3