安全性情報
43374
Sigma-Aldrich
Sodium succinate 0.05 M − Magnesium chloride 20 mM − Spermine 0.5 mM − Ammonium sulfate 3.0 solution
別名:
Crystallization solution 44/Kit-No 80701
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
pH
5.5±0.2 ( in neat)
密度
1.20 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43374-VAR-F:
43374-100ML-F:
43374-BULK-F:
43374-10ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)